Merck
BDPH9BCE080F
Bide Pharmatech
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Synonym(e):
1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H7O2N2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE080F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)8-3-1-2-4-9(8)16-6-7(5-15-16)10(17)18/h1-6H,(H,17,18)
Inchi Key
OXANGZLNHGUGLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)