Merck
BDPH9C01EBF0
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H19O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.29
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-12(9-13)6-4-5-7-12/h4-5H,6-9H2,1-3H3
Inchi Key
FCJJOVIWSSZKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)