Merck
BDPH9C01EC71
Bide Pharmatech
Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr
Synonym(e):
(2S,5S,8S,11S,14S,17S)-17-amino-2,5,8,11,14-pentakis(4-hydroxybenzyl)-18-(4-hydroxyphenyl)-4,7,10,13,16-pentaoxo-3,6,9,12,15-pentaazaoctadecan-1-oic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C54H56O13N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
997.07
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C54H56N6O13/c55-43(25-31-1-13-37(61)14-2-31)49(67)56-44(26-32-3-15-38(62)16-4-32)50(68)57-45(27-33-5-17-39(63)18-6-33)51(69)58-46(28-34-7-19-40(64)20-8-34)52(70)59-47(29-35-9-21-41(65)22-10-35)53(71)60-48(54(72)73)30-36-11-23-42(66)24-12-36/h1-24,43-48,61-66H,25-30,55H2,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,69)(H,59,70)(H,60,71)(H,72,73)/t43-,44-,45-,46-,47-,48-/m0/s1
Inchi Key
JUUZKZKBBSFAAT-RYICAFHUSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)