Merck
BDPH9C021A23
Bide Pharmatech
Methyl (1S,2S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclopentane-1-carboxylate
Synonym(e):
methyl (1S,2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]cyclopentanecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H21O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021A23 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-9-7-5-6-8(9)10(14)16-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)/t8-,9-/m0/s1
Inchi Key
LVSNFSRSQZFNPY-IUCAKERBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)