Merck
BDPH9C021B33
Bide Pharmatech
3-((tert-Butyldiphenylsilyl)oxy)propanoic acid
Synonym(e):
3-{[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxy}propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H24O3Si1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.48
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021B33 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H24O3Si/c1-19(2,3)23(22-15-14-18(20)21,16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17/h4-13H,14-15H2,1-3H3,(H,20,21)
Inchi Key
RPCLRMHYSJYSAG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)