Merck
BDPH9C021E2B
Bide Pharmatech
(R)-2-Benzylsuccinic acid
Synonym(e):
(2R)-2-benzylbutanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021E2B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)/t9-/m1/s1
Inchi Key
GTOFKXZQQDSVFH-SECBINFHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-2-Benzylsuccinic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)