Merck
BL3H9AE4F2D2
BLD Pharmatech
5-((Benzylamino)methyl)-2-((4-ethylbenzyl)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Synonym(e):
5-[(benzylamino)methyl]-2-[(4-ethylbenzyl)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Größe auswählen
Ansicht ändern
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C22H24N6O/c1-2-16-8-10-18(11-9-16)14-24-21-26-22-25-19(12-20(29)28(22)27-21)15-23-13-17-6-4-3-5-7-17/h3-12,23H,2,13-15H2,1H3,(H2,24,25,26,27)
Inchi Key
PAWBAUIXKSTNNX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)