Merck
CIAH998D86D7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile hydrochloride
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.12
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13ClN2.ClH/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11;/h8H,1-6H2;1H
InChIKey
DDMSKIKYADWREH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature, keep dry and cool
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/111041-03-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)