Merck
ENAH30499074
Enamine
4-[(piperidin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.28
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
4-(1-piperidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-4-12(5-7-13)10-14-8-2-1-3-9-14/h4-7,11H,1-3,8-10H2
InChIKey
WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1197068
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)