Merck
JWPH3249C91F
J & W Pharmlab LLC
Biphenyl-2-yl-hydrazine hydrochloride
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.7
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
2-hydrazino-1,1'-biphenyl hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2.ClH/c13-14-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;/h1-9,14H,13H2;1H
InChIKey
XXKKAYKULLKATO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0341S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0341S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)