Merck
Natriumorthovanadat, CAS-Nr. 13721-39-6, Calbiochem A broad spectrum potent inhibitor of protein tyrosine phosphatases.
Natriumorthovanadat
Natriumorthovanadat, CAS-Nr. 13721-39-6, Calbiochem A broad spectrum potent inhibitor of protein tyrosine phosphatases.
Synonym(e):
Natriumorthovanadat, CAS-Nr. 13721-39-6, Calbiochem
Lineare Formel:
Na3VO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.91
Products
Versand
Produktkategorie
Marke
Biologische Quelle
Farbe
Formelmasse
Schmelzpunkt (°C)
Physikalische Form
Reinheit
Forschungsbereich
Qualitätsstufe
Reagenztyp
Kern