Perfilado de los cannabinoides y ensayos de potencia del cannabis y sus productos
La última década fue testigo de la legalización del uso recreativo y médico del cannabis en Estados Unidos y muchos otros países. La planta (Cannabis sativa, Cannabis indica y Cannabis ruderalis) contiene más de 100 cannabinoides y sólo algunos han sido caracterizados. El ∆-9-tetrahidrocannabinol (THC) es el principal constituyente psicoactivo y el cannabidiol (CBD) es el principal constituyente no psicoactivo. El cáñamo fue legalizado en los Estados Unidos en 2018 con límites añadidos sobre el contenido total de THC en los productos CBD derivados del cáñamo. Los requisitos normativos difieren entre los distintos países y estados; sin embargo, los ensayos de potencia y los requisitos de perfilado de cannabinoides son obligatorios en diferentes grados.
El perfilado y la cuantificación fiables y precisos de los cannabinoides principales y secundarios en los materiales, extractos y productos de plantas de cannabis o cáñamo garantizan la transparencia, uniformidad y calidad de las preparaciones.
Categorías destacadas
Su fuente de disolvente: encuentre la opción adecuada con las marcas Supelco®, SigmaAldrich® y SAFC®, que abarcan usos analíticos, de laboratorio y biofarmacéuticos. Pedido en línea
Materiales de referencia certificados: CRM para pruebas forenses, clínicas, medioambientales, farmacéuticas y alimenticias.
Descubra una amplia variedad de ácidos: Supelco® para análisis, Sigma-Aldrich® para laboratorios, SAFC® para biofarmacia. Soluciones a medida para diversas necesidades.
Garantice análisis precisos: los viales inertes y certificados evitan extraíbles y lixiviables. Reduzca el riesgo con el muestreador automático Supelco®, viales de uso general para HPLC, GC/MS, LC/MS.
Tipos de cannabinoides
Los cannabinoides son un grupo de compuestos terpenofenólicos de C21, que se encuentran principalmente en Cannabis indica, Cannabis sativa y Cannabis ruderalis. Interactúan con los receptores cannabinoides del organismo para producir efectos psicoactivos y no psicoactivos. Los cannabinoides se pueden dividir en 11 subclases: cannabigerol (tipo CBG), (–)-Δ9-tetrahidrocannabinol (tipo Δ9-THC), cannabidiol (tipo CBD), cannabicromeno (tipo CBC), cannabinol (tipo CBN), (–)-Δ8-tetrahidrocannabinol (tipo Δ8-THC), cannabiciclol (tipo CBL), cannabinodiol (tipo CBND), cannabielsoina (tipo CBE), cannabitriol (tipo CBT) y varios otros. Se han desarrollado variedades de la planta de cannabis para optimizar la producción de THC o CBD. Los efectos farmacológicos de la mayoría de los otros cannabinoides no están bien estudiados, pero son de interés creciente.
Procedimiento de análisis de los cannabinoides
El cannabis es un producto difícil de analizar, ya que contiene numerosos cannabinoides y terpenos, y está disponible en diversas formas, como flores y concentrados, alimentos y productos cosméticos con diferentes concentraciones de diferentes cannabinoides. Un procedimiento típico de análisis de los cannabinoides consiste en:
- preparación de la muestra mediante extracción, limpieza QuEChERS (rápida, fácil, barata, efectiva, resistente y segura) o SPE (extracción en fase sólida)
- calibración utilizando patrones de referencia de gran calidad
- separación y análisis cromatográficos mediante LC o GC
Preparación de la muestra de cannabis
Las muestras de cannabis son extremadamente diversas: flores secas, extractos de cannabis, cosméticos y varios tipos de productos comestibles. La propia planta de cannabis es una matriz compleja con numerosos terpenos, cannabinoides, lípidos, clorofila y otros constituyentes. La extracción con disolventes, el QuEChERS y la SPE son métodos comunes de extracción y limpieza utilizados en la preparación de muestras de productos de cannabis.
Patrones y calibración
La cuantificación exacta de los cannabinoides requiere el uso de calibradores precisos. Los patrones cannabinoides puros son a menudo resinosos, viscosos, sensibles al aire y difíciles de manejar. Por tanto, suelen suministrarse en un formato de disolución, individual o como mezclas. Los patrones de los cannabinoides suelen suministrarse en formato de disolución, individual o en mezclas. Muchos organismos oficiales estatales y laboratorios de análisis con la acreditación ISO17025 exigen materiales de referencia certificados (CRM) fabricados según la ISO17034 con precisión, incertidumbre y trazabilidad certificadas. Las normas de idoneidad del sistema garantizan el control del método y la resolución de los cannabinoides que eluyen muy juntos. Esto es especialmente relevante para el análisis de productos del cáñamo, donde la cantidad total de THC (THC y THCA) permitida está limitada por la normativa.
Análisis mediante HPLC de los cannabinoides
La HPLC combinada con detección UV o MS es la técnica principal utilizada para el análisis de potencia del cannabis comercial y el cáñamo. Las columnas C18 y C8 superficialmente porosas/Fused Core® proporcionan separaciones rápidas de gran resolución de los cannabinoides en menos de 10 min. Las columnas monolíticas proporcionan robustez para aplicaciones de alta resolución. Los métodos rentables incluyen el uso de metanol como fase móvil orgánica. La detección UV es rentable y práctica para el análisis de alta resolución de los cannabinoides. La detección por MS diferencia a los cannabinoides en función de su relación masa-carga (m/z) para proporcionar especificidad y selectividad para el perfilado, la caracterización y la cuantificación. Los métodos de MS requieren la inclusión de patrones internos marcados con isótopos para el análisis cuantitativo.
Análisis mediante GC de los cannabinoides
En los análisis del cannabis también se utiliza la cromatografía de gases (GC) acoplada a un detector de ionización de llama (FID) o un espectrómetro de masas (MS). Emplea tiempos de funcionamiento de 20 minutos en fases estacionarias de baja polaridad, como las fases estacionarias de difenilo al 5 % / dimetil polisiloxano al 95 %. Las altas temperaturas utilizadas en la GC provocan la descarboxilación de los cannabinoides ácidos (THCA y CBDA). El contenido de cannabinoides notificado para un analito es la suma de sus respectivas especies ácida y neutra. Se requiere derivatización para analizar por separado los cannabinoides ácidos y neutros mediante GC.
Tipos de cannabinoides
Los cannabinoides son un grupo de compuestos terpenofenólicos de C21, que se encuentran principalmente en Cannabis indica, Cannabis sativa y Cannabis ruderalis. Interactúan con los receptores cannabinoides del organismo para producir efectos psicoactivos y no psicoactivos. Los cannabinoides se pueden dividir en 11 subclases: cannabigerol (tipo CBG), (–)-Δ9-tetrahidrocannabinol (tipo Δ9-THC), cannabidiol (tipo CBD), cannabicromeno (tipo CBC), cannabinol (tipo CBN), (–)-Δ8-tetrahidrocannabinol (tipo Δ8-THC), cannabiciclol (tipo CBL), cannabinodiol (tipo CBND), cannabielsoina (tipo CBE), cannabitriol (tipo CBT) y varios otros. Se han desarrollado variedades de la planta de cannabis para optimizar la producción de THC o CBD. Los efectos farmacológicos de la mayoría de los otros cannabinoides no están bien estudiados, pero son de interés creciente.
Procedimiento de análisis de los cannabinoides
El cannabis es un producto difícil de analizar, ya que contiene numerosos cannabinoides y terpenos, y está disponible en diversas formas, como flores y concentrados, alimentos y productos cosméticos con diferentes concentraciones de diferentes cannabinoides. Un procedimiento típico de análisis de los cannabinoides consiste en:
- preparación de la muestra mediante extracción, limpieza QuEChERS (rápida, fácil, barata, efectiva, resistente y segura) o SPE (extracción en fase sólida)
- calibración utilizando patrones de referencia de gran calidad
- separación y análisis cromatográficos mediante LC o GC
Preparación de la muestra de cannabis
Las muestras de cannabis son extremadamente diversas: flores secas, extractos de cannabis, cosméticos y varios tipos de productos comestibles. La propia planta de cannabis es una matriz compleja con numerosos terpenos, cannabinoides, lípidos, clorofila y otros constituyentes. La extracción con disolventes, el QuEChERS y la SPE son métodos comunes de extracción y limpieza utilizados en la preparación de muestras de productos de cannabis.
Patrones y calibración
La cuantificación exacta de los cannabinoides requiere el uso de calibradores precisos. Los patrones cannabinoides puros son a menudo resinosos, viscosos, sensibles al aire y difíciles de manejar. Por tanto, suelen suministrarse en un formato de disolución, individual o como mezclas. Los patrones de los cannabinoides suelen suministrarse en formato de disolución, individual o en mezclas. Muchos organismos oficiales estatales y laboratorios de análisis con la acreditación ISO17025 exigen materiales de referencia certificados (CRM) fabricados según la ISO17034 con precisión, incertidumbre y trazabilidad certificadas. Las normas de idoneidad del sistema garantizan el control del método y la resolución de los cannabinoides que eluyen muy juntos. Esto es especialmente relevante para el análisis de productos del cáñamo, donde la cantidad total de THC (THC y THCA) permitida está limitada por la normativa.
Análisis mediante HPLC de los cannabinoides
La HPLC combinada con detección UV o MS es la técnica principal utilizada para el análisis de potencia del cannabis comercial y el cáñamo. Las columnas C18 y C8 superficialmente porosas/Fused Core® proporcionan separaciones rápidas de gran resolución de los cannabinoides en menos de 10 min. Las columnas monolíticas proporcionan robustez para aplicaciones de alta resolución. Los métodos rentables incluyen el uso de metanol como fase móvil orgánica. La detección UV es rentable y práctica para el análisis de alta resolución de los cannabinoides. La detección por MS diferencia a los cannabinoides en función de su relación masa-carga (m/z) para proporcionar especificidad y selectividad para el perfilado, la caracterización y la cuantificación. Los métodos de MS requieren la inclusión de patrones internos marcados con isótopos para el análisis cuantitativo.
Análisis mediante GC de los cannabinoides
En los análisis del cannabis también se utiliza la cromatografía de gases (GC) acoplada a un detector de ionización de llama (FID) o un espectrómetro de masas (MS). Emplea tiempos de funcionamiento de 20 minutos en fases estacionarias de baja polaridad, como las fases estacionarias de difenilo al 5 % / dimetil polisiloxano al 95 %. Las altas temperaturas utilizadas en la GC provocan la descarboxilación de los cannabinoides ácidos (THCA y CBDA). El contenido de cannabinoides notificado para un analito es la suma de sus respectivas especies ácida y neutra. Se requiere derivatización para analizar por separado los cannabinoides ácidos y neutros mediante GC.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Una completa secuencia de trabajo para la separación mediante HPLC de 17 cannabinoides en diferentes productos del cannabis utilizando la columna Ascentis® Express C18 en un tiempo de ejecución más corto con estabilidad de los tiempos de retención. Más información aquí.
- An overview of gradient HPLC-based analysis of cannabinoids, optimized for key method parameters such as column temperature, mobile phase pH, and methanol as low-cost organic modifier. Learn more here.
- HPLC methods for efficient cannabinoid analysis in hemp flower samples.
- ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
- HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
- Ver todo (8)
Protocolos relacionados
- Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
- HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
- Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
- Ver todo (2)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]
o llame al +1 (800) 244-1173
Más apoyo técnico
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculadoras y aplicaciones
Caja de herramientas de la página web: herramientas y recursos de investigación científica para química analítica, ciencias de la vida, síntesis química y ciencia de los materiales.
- Customer Support Request
Soporte al cliente que incluye ayuda con pedidos, productos, cuentas y problemas técnicos del sitio web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Artículos técnicos relacionados
.