Merck
AABH14DCD3EC
AA BLOCKS, INC.
Strontium bromide
Sinónimos:
strontium dibromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Inchi Key
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Purity
99%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontium bromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)