Saltar a
AABH93DDECCC
AA BLOCKS, INC.
Deoxyribonucleic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Purity
96%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)