Merck
AABH93DE42E4
AA BLOCKS, INC.
DAF-2 diacetate
Sinónimos:
5,6-diamino-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C24H18O7N2
Número CAS:
Peso molecular:
446.42
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
Inchi Key
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)