Merck
AABH97CD588D
AA BLOCKS, INC.
ALpha-naphthyl acid phosphate monosodium salt
Sinónimos:
naphthalen-1-yl dihydrogen phosphate, sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C10H9O4P.Na/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H2,11,12,13);
Inchi Key
JLXZPNKLKQVKHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)