Merck
AABH97CD6A71
AA BLOCKS, INC.
(S)-2-Amino-N-(4-nitro-phenyl)-propionamide hydrochloride
Sinónimos:
(2S)-2-amino-N-(4-nitrophenyl)propanamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H12O3N3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
245.67
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H11N3O3.ClH/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13);1H/t6-;/m0./s1
Inchi Key
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Purity
99%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)