Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleCountry of Origin
US
Inchi Code
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15?,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Inchi Key
JERGUCIJOXJXHF-QUPIPBJSSA-N
Storage temp.
2~8C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?