Saltar a
AABH97CD7D65
AA BLOCKS, INC.
21-Deoxycortisol
Sinónimos:
(11beta)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C21H30O4
Número CAS:
Peso molecular:
346.47
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Inchi Key
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 21-Deoxycortisol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)