Merck
AABH97CD7DB1
AA BLOCKS, INC.
Mecoprop 2-ethylhexyl ester
Sinónimos:
2-ethylhexyl 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoate
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C18H27O3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
326.86
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C18H27ClO3/c1-5-7-8-15(6-2)12-21-18(20)14(4)22-17-10-9-16(19)11-13(17)3/h9-11,14-15H,5-8,12H2,1-4H3
Inchi Key
NWTKQOOQEPXMMW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)