Merck
AABH97CD8293
AA BLOCKS, INC.
Diazoxide-d3
Sinónimos:
7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide d_3_
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O2N2Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
232.69
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4,10-11H,1H2/i1D2
Inchi Key
LOKZAVCIAGCAKR-DICFDUPASA-N
Country of Origin
US
Purity
95%
Storage temp.
2~8C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)