Merck
AABH97CD863D
AA BLOCKS, INC.
Flupirtine-d4 (hydrochloride)
Sinónimos:
ethyl 2-amino-6-[(4-fluorobenzyl)amino]-3-pyridinylcarbamate hydrochloride d_4_
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H18O2N4Cl1F1
Número CAS:
Peso molecular:
340.78
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C15H17FN4O2.ClH/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1H/i3D,4D,5D,6D;
Inchi Key
WBAZQELGBFQHPE-HGSONKNXSA-N
Purity
99%14
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)