Merck
AABH97CD8BAC
AA BLOCKS, INC.
Calcium Perchlorate
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/Ca.ClHO4.2H/c;2-1(3,4)5;;/h;(H,2,3,4,5);;
Inchi Key
QHNMGOPAZNDLNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)