Saltar a
AABH97CDA3DE
AA BLOCKS, INC.
Gamma-glutamylcysteine
Sinónimos:
(2S)-2-amino-5-{[(1R)-1-carboxy-2-sulfanylethyl]amino}-5-oxopentanoic acid
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H14O5N2S1
Número CAS:
Peso molecular:
250.28
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Inchi Key
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gamma-glutamylcysteine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)