Merck
AABH97CE8FA2
AA BLOCKS, INC.
[2-(Acetyloxy)-5-nitro-1,3-phenylene]di(methylene) diacetate
Sinónimos:
2-(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-5-nitrobenzyl acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H15O8N1
Peso molecular:
325.28
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C14H15NO8/c1-8(16)21-6-11-4-13(15(19)20)5-12(7-22-9(2)17)14(11)23-10(3)18/h4-5H,6-7H2,1-3H3
Inchi Key
OTONBRJUYFCXLE-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)