Saltar a
AABH97D2BF95
AA BLOCKS, INC.
3-Chloro-2,5-furandione
Sinónimos:
3-chloro-2,5-furandione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H1O3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
132.5
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Purity
95%
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C4HClO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
Inchi Key
CXJAFLQWMOMYOW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)