Merck
AABH97D2ECBC
AA BLOCKS, INC.
Calcium Borohydride
Sinónimos:
calcium diborohydride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H4B2Ca1
Número CAS:
Peso molecular:
65.73
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/2BH4.Ca/h2*1H4;/q2*-1;+2
Inchi Key
MOUPUCLGEWXWHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)