Merck
AABH97D3CD1B
AA BLOCKS, INC.
2-Ethylpiperidine-2-carboxylic acid
Sinónimos:
2-ethyl-2-piperidinecarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H15O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(7(10)11)5-3-4-6-9-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
HXDSPBCJEQJDSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)