Saltar a
AABH99A4E21D
AA BLOCKS, INC.
Teneligliptin (hydrobromide hydrate)
Sinónimos:
bis(((2S,4S)-4-(4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl)pyrrolidin-2-yl)(thiazolidin-3-yl)methanone) pentahydrobromide hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/2C22H30N6OS.5BrH.H2O/c2*1-17-13-21(28(24-17)18-5-3-2-4-6-18)26-9-7-25(8-10-26)19-14-20(23-15-19)22(29)27-11-12-30-16-27;;;;;;/h2*2-6,13,19-20,23H,7-12,14-16H2,1H3;5*1H;1H2/t2*19-,20-;;;;;;/m00....../s1
Inchi Key
NQPRXLXVOBOTGT-KSLCDFCZSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)