Saltar a
AABH9BD89FBC
AA BLOCKS, INC.
Asn-Pro-Met-Tyr-Asn-Ala-Val-Ser-Asn-Ala-Asp-Leu-Met-Asp-Phe-Lys-Asn-Leu-Leu-Asp-His-Leu-Glu-Glu-Lys-Met-Pro-Leu-Glu-Asp
Sinónimos:
L-asparaginyl-L-prolyl-L-methionyl-L-tyrosylasparaginyl-L-alanyl-L-valyl-L-seryl-L-asparaginyl-L-alanyl-L-aspartyl-L-leucyl-L-methionyl-L-aspartyl-L-phenylalanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-leucyl-L-leucyl-L-aspartyl-L-histidyl-L-leucyl-L-glutamyl-L-glutamyl-L-lysyl-L-methionyl-L-prolyl-L-leucyl-L-glutamyl-L-aspartic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C152H236O51N38S3
Número CAS:
Peso molecular:
3507.97
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C152H236N38O51S3/c1-72(2)53-93(134(222)167-88(38-41-116(199)200)128(216)166-87(37-40-115(197)198)127(215)164-85(29-21-23-46-153)125(213)171-92(45-52-244-17)151(239)190-49-26-32-110(190)148(236)185-97(57-76(9)10)136(224)168-89(39-42-117(201)202)129(217)186-107(152(240)241)68-121(209)210)174-141(229)100(60-82-69-160-71-161-82)179-145(233)106(67-120(207)208)184-138(226)96(56-75(7)8)173-137(225)95(55-74(5)6)175-142(230)103(64-114(159)196)180-126(214)86(30-22-24-47-154)165-139(227)98(58-80-27-19-18-20-28-80)178-144(232)105(66-119(205)206)183-130(218)90(43-50-242-15)169-135(223)94(54-73(3)4)176-143(231)104(65-118(203)204)172-123(211)78(13)162-133(221)102(63-113(158)195)182-146(234)108(70-191)187-149(237)122(77(11)12)188-124(212)79(14)163-132(220)101(62-112(157)194)181-140(228)99(59-81-33-35-83(192)36-34-81)177-131(219)91(44-51-243-16)170-147(235)109-31-25-48-189(109)150(238)84(155)61-111(156)193/h18-20,27-28,33-36,69,71-79,84-110,122,191-192H,21-26,29-32,37-68,70,153-155H2,1-17H3,(H2,156,193)(H2,157,194)(H2,158,195)(H2,159,196)(H,160,161)(H,162,221)(H,163,220)(H,164,215)(H,165,227)(H,166,216)(H,167,222)(H,168,224)(H,169,223)(H,170,235)(H,171,213)(H,172,211)(H,173,225)(H,174,229)(H,175,230)(H,176,231)(H,177,219)(H,178,232)(H,179,233)(H,180,214)(H,181,228)(H,182,234)(H,183,218)(H,184,226)(H,185,236)(H,186,217)(H,187,237)(H,188,212)(H,197,198)(H,199,200)(H,201,202)(H,203,204)(H,205,206)(H,207,208)(H,209,210)(H,240,241)/t78-,79-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,122-/m0/s1
Inchi Key
PCSAOHPOZFJINS-BGLQADKRSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)