Merck
AABH9BD959CD
AA BLOCKS, INC.
N-Fmoc-N-methyl-3-methoxy-L-phenylalanine
Sinónimos:
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C26H25O5N1
Número CAS:
Peso molecular:
431.49
MDL number:
El producto AABH9BD959CD no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C26H25NO5/c1-27(24(25(28)29)15-17-8-7-9-18(14-17)31-2)26(30)32-16-23-21-12-5-3-10-19(21)20-11-4-6-13-22(20)23/h3-14,23-24H,15-16H2,1-2H3,(H,28,29)/t24-/m0/s1
Inchi Key
NRCFYIHAUKIDBL-DEOSSOPVSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)