Saltar a
521663
2,5-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
272.41
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32039090
concentration
0.5 M in THF
density
0.993 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(F)c(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VZULWCCPBONIMY-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de advertencia
Danger
Órganos diana
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-17 °C - closed cup
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
109-99-9
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)