Merck
86355
TentaGel™ MB-COOH
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Sinónimos:
O-(2-Succinylaminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
140-170 μm
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)