Saltar a
C19201
Chloroacetaldehyde diethyl acetal
99%
Sinónimos:
2-Chloro-1,1-diethoxyethane, Chloroacetal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ClCH2CH(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
152.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-695-4
Beilstein/REAXYS Number:
969254
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Assay:
99%
Form:
liquid
vapor pressure
<0.02 atm ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
401 °F
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
density
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(CCl)OCC
InChI
1S/C6H13ClO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
84.2 °F
Punto de inflamación (°C)
29 °C
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)