Saltar a
GF11323640
Lead
foil, 15mm disks, thickness 0.55mm, as rolled, 100%
Sinónimos:
Lead, PB000403
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1360,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pb
Número CAS:
Peso molecular:
207.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141723
MDL number:
eCl@ss:
38140401
1360,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-236-40
resistivity
20.65 μΩ-cm
L × thickness
15 mm × 0.55 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF44858953GF82435754GF66688295
Lead foil, 15mm disks, thickness 0.55mm, as rolled, 100%
GF11323640
Lead
Lead foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+%
GF44858953
Lead
Lead foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+%
GF82435754
Lead
Lead foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
GF66688295
Lead
description
foil, 15mm disks, thickness 0.55mm, as rolled, 100%
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+%
description
foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+%
description
foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
100%
assay
99.99%
assay
99.99%
assay
99.95%
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-236-40
manufacturer/tradename
Goodfellow 448-589-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 824-357-54
manufacturer/tradename
Goodfellow 666-882-95
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
resistivity
20.65 μΩ-cm
resistivity
20.65 μΩ-cm
resistivity
20.65 μΩ-cm
resistivity
20.65 μΩ-cm
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos diana
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7439-92-1
CAS No.
7439-92-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)