Saltar a
GF20249131
Indium
wire reel, 2m, diameter 0.15mm, as drawn, 99.999%
Sinónimos:
Indium, IN005105
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
In
Número CAS:
Peso molecular:
114.82
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
99.999%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 202-491-31
resistivity
8.37 μΩ-cm
L × diam.
2 m × 0.15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)