Saltar a
GF29317439
Palladium
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Sinónimos:
Palladium, PD000310
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
3830,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Pd
Número CAS:
Peso molecular:
106.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141733
MDL number:
eCl@ss:
38191001
3830,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-174-39
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
10 mm × 0.25 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF50988358GF97172556GF67339963
Palladium foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
GF29317439
Palladium
Palladium foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF50988358
Palladium
Palladium foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF97172556
Palladium
Palladium foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
GF67339963
Palladium
description
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
assay
99.99%
assay
99.99%
assay
≥99.99%
assay
99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-174-39
manufacturer/tradename
Goodfellow 509-883-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 971-725-56
manufacturer/tradename
Goodfellow 673-399-63
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)