Saltar a
GF96886355
Alumina
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Sinónimos:
AL60BO61
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31161620
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 25
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF43225860GF26996833
Alumina bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
GF96886355
Alumina
Alumina Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
GF43225860
Alumina
Alumina rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
GF26996833
Alumina
description
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
description
Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
description
rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 432-258-60
manufacturer/tradename
Goodfellow 269-968-33
packaging
pkg of 25
packaging
pkg of 10
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alumina
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)