Saltar a
JRD1663
Ethyl 4-(4-bromophenyl)-2-(4-fluorophenyl)thiazole-5-carboxylate
AldrichCPR
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C18H13BrFNO2S
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150319
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
functional group
bromo, ester, fluoro
SMILES string
O=C(OCC)C(S1)=C(C2=CC=C(Br)C=C2)N=C1C3=CC=C(F)C=C3
InChI
1S/C18H13BrFNO2S/c1-2-23-18(22)16-15(11-3-7-13(19)8-4-11)21-17(24-16)12-5-9-14(20)10-6-12/h3-10H,2H2,1H3
InChI key
LHJMWRHFGGTDIP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
JRD0495JRD0555JRD0556
description
AldrichCPR
description
-
description
-
description
-
functional group
fluoro, bromo
functional group
nitrile, bromo
functional group
bromo, phenyl
functional group
fluoro, phenyl
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)