Merck
AMBH96F10783
Ambeed, Inc.
(4-Chloropyridin-2-yl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
157.36
Número MDL:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
4-chloropyridin-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H5BClNO2/c7-4-1-2-8-5(3-4)6(9)10/h1-3,9-10H
Clave InChI
KOLVACJGJSSBEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870459-91-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870459-91-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)