Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich | 380,18 € |
250 mg | Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich | 571,88 € |
1 g | Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich | 1362,64 € |
Acerca de este artículo
Referencia (SKU) del distribuidor: K10066-100MG
380,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleCountry of Origin
CN
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-5-11-4-6-2-1-3-8(12)9(6)7/h1-5,12H
Inchi Key
FIWLPLYJHZKYEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?