Merck
ATEH98884792
AstaTech, Inc.
FLUVALINATE
Sinónimos:
cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (2R)-2-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)anilino]-3-methylbutanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C26H22O3N2Cl1F3
Número CAS:
Peso molecular:
502.92
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3/t23?,24-/m1/s1
Inchi Key
INISTDXBRIBGOC-XMMISQBUSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FLUVALINATE
Palabra de advertencia
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)