Merck
ATEH9BCAAFA2
AstaTech, Inc.
ACETOXIME BENZOATE
Sinónimos:
ethenylamino benzoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-2-10-12-9(11)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,10H,1H2
Inchi Key
DJJQTOBCGKKISP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Shipping Temperature
Cold box
Storage temp.
-20 C
Country of Origin
CN
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)