Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c1-4-2-6(8(10,11)12)5(3-13)7(9)14-4/h2H,1H3
Inchi Key
LNJOJFNFYGSCCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?