Saltar a
BDPH9BCC227B
Bide Pharmatech
3,5-Diphenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Sinónimos:
3,5-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C17H13O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
247.3
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C17H13NO/c19-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-16(18-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,18H
Inchi Key
GRLGDALQUFILRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)