Merck
BDPH9BCC2ACA
Bide Pharmatech
2-Amino-6-methylpyrimidine-4-thiol
Sinónimos:
2-amino-6-methyl-4(3H)-pyrimidinethione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H7N3S1
Número CAS:
Peso molecular:
141.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
Inchi Key
VWMGCVRJTGJRSS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-6-methylpyrimidine-4-thiol
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)