Merck
BDPH9BCC2E8B
Bide Pharmatech
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,5-trimethylthiophen-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos:
4,4,5,5-tetramethyl-2-(2,4,5-trimethylthiophen-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H21O2S1B1
Número CAS:
Peso molecular:
252.19
MDL number:
El producto BDPH9BCC2E8B no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H21BO2S/c1-8-9(2)17-10(3)11(8)14-15-12(4,5)13(6,7)16-14/h1-7H3
Inchi Key
HDZMOJWLMHUYBK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)