Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C7H10O/c8-6-2-1-3-7(6)4-5-7/h1-5H2
Inchi Key
JLRNROCUCFGKNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.4]heptan-4-one
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?