Merck
BDPH9BCC330C
Bide Pharmatech
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Sinónimos:
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H6O2N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
155.13
MDL number:
El producto BDPH9BCC330C no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
ZJEGUWBJHQZLDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)