Merck
BDPH9BCC3BD5
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Sinónimos:
2-chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H29N2Cl1Sn1
Peso molecular:
403.58
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h1-2H;3*1,3-4H2,2H3;
Inchi Key
RYGIFHOTRLEMGG-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)